missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Spatola in vetro

Codice prodotto. 10135421
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
146 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10135421

Marca: Karl Hecht™ 41049010

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Designed specifically for the even spreading and distribution of samples on solid media. Karl Hecht™ Assistent™ Drigalski Spatulas are useful in bacteriological work.

  • Manufactured from glass
  • Can also be used as a stirrer

Specifica

Quantità 1 ciascuno
Product Type Spatola
Da utilizzare con (applicazione) Per attività batteriologiche, rimozioni, microscopia e tintura
Larghezza (sistema metrico) lama 45 mm
Materiale Vetro
Lunghezza (sistema metrico) 146 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato