Learn More
Hirschmann™ Tappi in vetro
Per la chiusura sicura di fiasche, flaconi, tubi e altri strumenti di laboratorio. I tappi cavi in vetro Hirschmann Instruments™ sono realizzati in vetro trasparente.
Marca: Hirschmann™ 8900393
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Acc. to DIN 12 252
- Available to fit a range of sizes
Specifica
Per la chiusura ermetica di contenitori smerigliati standard | |
NS 45/40 | |
Tappo |
1 ciascuno | |
Vetro |