Learn More
Duran™ Glass Test Tubes Straight Rim
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Available in a variety of diameters, heights and volumes (2.0-100mL)
- Durable Duran™ borosilicate glass construction
Specifica
Specifica
| Descrizione | Wall thickness: 0.8-1.0mm |
| Capacità (sistema metrico) | 5 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Imballaggio | 100/Pk |
| Quantità | 100/Pk. |
| Con bordo | Straight Rim |
| Product Type | Test Tube |