Learn More
Hirschmann™ Glass Trapezoidal Volumetric Flask Class A with Glass Stopper
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
Giunto rastremato standard:
NS 10/19
NS 7/16
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- Class A
- Manufactured from DURAN™ borosilicate glass
- Blue graduation marks
- Certified conformity, with dated batch identification
- Trapezoidal shape
- Standard ground and glass stopper
- Calibrated for IN
- Acc. to DIN EN ISO 1042
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 1042 |
| Materiale chiusura | Polyethylene |
| Capacità (sistema metrico) | 5 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Altezza (sistema metrico) | 70 ± 5 mm |
| Limite di errore | ± 0.025 mL |
| N. per confezione | 2/Pack |
| Giunto rastremato standard | NS 7/16 |
| Tolleranza | ± 0.025 mL |
| Superficie di scrittura | Blue enamel color |
| Vedi altri risultati |