Learn More
Fisherbrand™ Recipiente in vetro per omogeneizzatore/omogeneizzatore di tessuti
Da utilizzare con testa a stantuffo per l'omogeneizzazione di materiale tissutale. Il recipiente in vetro per omogeneizzatori di tessuti in PTFE è prodotto in vetro borosilicato.
Marca:  Fisherbrand™ 011.115
Codice prodotto. 10768992
  • 47.90€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Precision borosilicate glass
  • Ultra pure - no contamination
  • Standard clearance 0.15 to 0.25mm
  • Volumes stated are working volumes with the plunger in place
Specifica
Specifica
1 Each
Autoclavable (Individually)
15 mL
Tissue Grinder Homogenizer
Tissue Grinder / Homogeniser, PTFE Plain or Serrated Plunger
Bore size: 19mm
Clear
Glass
Particle size reduction
155mm