Learn More
Hirschmann™ Fiasca volumetrica in vetro
Allows for precise, safe liquid measurement and handling in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Class A Volumetric Flasks with Rim are manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
Marca:  Hirschmann™ 2800160
Codice prodotto. 11708051
  • 29.05€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 13-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • With blue graduation
  • Acc. to DIN EN ISO 1042
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Specifica
DIN EN ISO 1042
Vetro Duran, Duran Glass
±0.025 ml
10 ml
90 mm
±0.025 ml
A