Learn More
Hirschmann™ Class A USP Volumetric Flasks
Allows for precise, safe liquid measurement and handling in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Class A USP Volumetric Flasks are manufactured from durable DURAN™ glass tubing and are available with a Batch Certificate of Performance, an Individual USP-Certificate of Performance, and a DAkkS-Certificate.
Marca:  Hirschmann™ 282016127
Codice prodotto. 10027982
  • 43.90€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 10-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Blue graduation
  • With dated batch identification
  • With NS ground and polyethylene stopper
Specifica
Specifica
USP
10 mL
90 mm
±0.02 ml
A
Polyethylene
Vetro Duran, Duran Glass
±0.02 mL