Learn More
Cole-Parmer™ Imbuti di pesatura in vetro
Ensure complete sample transfer to volumetric flasks with these reusable borosilicate glass weighing funnels. Cole-Parmer™ Glass Weighing Micro Funnels are flat on one side so you can set them on a balance.
Marca:  Cole-Parmer™ 34700-00
Codice prodotto. 11795308
  • 95.10€ / pezzi 6
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Micro funnel is sized to fit microwell plates.
Specifica
Specifica
Vetro borosilicato
Trasferimento di campioni in matracci volumetrici
Imbuto per pesata