Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ Glass Wool
Captures even extremely small particles during filtration. Karl Hecht™ Assistent™ Glass Wool is soft, strong and superfine.
Marca:  Karl Hecht™ 41408003
Codice prodotto. 10155231
  • 40.00€ / 1kg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Suitable for filtration
  • White in color
  • Ideal for general lab and industrial applications
Specifica
Specifica
1kg