Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glassy Carbon Cylindrical Crucible;Vol (ml), 10;Dia (mm), 24;Ht (mm), 39
Glassy carbon offers high purity, corrosion resistance, thermal stability and a structure impermeable to both gases and liquids.
208.00€ - 1216.05€
Specifica
Descrizione Cylindrical
Materiale Glassy Carbon
Product Type Specs Glassy Carbon Crucible
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Altezza (sistema metrico) Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Altezza (sistema metrico) Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
15496275
Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
039010.KT
30 mL 36mm 45mm Cylindrical
574.86€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15406285
Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
039011.KT
50 mL 40mm 56mm Cylindrical
590.94€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15486275
Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
039009.KT
20 mL 30mm 47mm Cylindrical Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15476275
Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
039008.KT
10 mL 24mm 39mm Cylindrical
404.01€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15416285
Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
039012.KT
130 mL 56mm 85mm Cylindrical
793.95€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15436285
Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
039014.KT
260 mL 73mm 85mm Cylindrical
1216.05€
Pezzo
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Subjected to a high temperature heat treatment which imparts special material properties including significantly improved corrosion resistance and strength.
Glassy carbon offers:
  • Resistance to all wet decomposition agents
  • No memory effects (uncontrolled adsorption and release of foreign elements)
  • No contamination of analytical samples
  • Stability to acid and alkaline melts
  • No wetting effect of metal melts
  • Good resistance to thermal shock allows rapid heating and cooling times
  • Resistive to abrasive wear
  • Good electrical conductivity
Specifica
Specifica
Cylindrical
Glassy Carbon
Glassy Carbon Crucible