Learn More
Brady™ GlobalMark™ Single Color Labeling Ribbon
I nastri super-resistenti e a prova di sbavature di Brady garantiscono che il testo stampato duri per anni in esterni e ambienti industriali. I nastri sono forniti in cartucce sigillate da caricare direttamente nella stampante GlobalMark™ con un clic.
231.00€
Specifica
Product Type | Printer Ribbon |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | GlobalMark Printer |
Lunghezza (sistema imperiale) | 65.6 yd. |
Larghezza (sistema imperiale) | 4.13 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 60 m |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11544304
|
Brady™
800521 |
Black |
231.00€
1 scatola |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11574304
|
Brady™
800524 |
Blue |
231.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11584304
|
Brady™
800525 |
Green |
231.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11554304
|
Brady™
800522 |
White |
231.00€
1 scatola |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10015233
|
Brady™
800523 |
Red |
231.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Ribbons ship self-contained in cartridges that drop straight in to the GlobalMark™ printer with a ''click''.
- Patent D481,7555.
Specifica
Printer Ribbon | |
65.6 yd. | |
60 m | |
60 m x 105 mm | |
1 Ea. |
GlobalMark Printer | |
4.13 in. | |
105 mm | |
Printed text last for years outdoors and in industrial areas |