Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glucagon (19-29), Human
For cellular and molecular biology applications
52.36€ - 194.00€
Specifica
Specie Human
Metodo di purificazione HPLC
Formato Powder
Da utilizzare con (applicazione) This fragment inhibits calcium activated ATPase activity
Peso molecolare 1352.50
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15415689
Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
J63443.M^
1 mg
52.36€
1mg
15405689
Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
J63443.#0
5 mg
194.00€
5mg
Descrizione
Descrizione
This fragment inhibits calcium activated ATPase activity
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Human
Powder
1352.50
RUO - research use only
HPLC
This fragment inhibits calcium activated ATPase activity
Glucagon (19-29), human
Ala-Gln-Asp-Phe-Val-Gln-Trp-Leu-Met-Asn-Thr