Learn More
Cytiva Terreno Glutathione Sepharose™ 4B
Per una purificazione ad alta capacità di proteine di fusione con tag di glutatione S-transferasi (GST). I terreni Cytiva Life Sciences™ Glutathione Sepharose™ 4B richiedono un'unica fase per la purificazione.
324.00€ - 4922.00€
Specifica
Materiale | Glutathione Sepharose 4 B |
---|---|
Intervallo di pH | 4 to 13 |
Dimensione particelle | 90 μm |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11594935
|
Cytiva
17-0756-01 |
10 ml |
324.00€
10mL |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11590794
|
Cytiva
17-0756-05 |
100 ml |
1923.00€
100mL |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11504945
|
Cytiva
17-0756-04 |
300 mL |
4922.00€
300mL |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Capacità legante: >5 mg GST di fegato di cavallo/ml di terreno (a seconda della portata) Dimensione particelle medie: 90 μm
- Portata consigliata (H2O a temp. ambiente): 75 cm/ora
- Stabile in presenza di tutti i tamponi acquosi comunemente usati
- Stabile in un intervallo di pH da 4 a 13
Specifica
Glutathione Sepharose 4 B | |
4 to 13 | |
90 μm |