Learn More
MP Biomedicals™ Gly-Phe-7-Amino-4-Trifluoromethylcoumarin
Gly-Phe-7-Amino-4-Trifluoromethylcoumarin, White powder
452.00€
Specifica
Colore White
Forma Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cell Migration Analysis; Cell Signaling Analysis
Peso molecolare 433.38 ; 574 (Including TFA salt)
Product Type Proteins, Enzymes & Peptides
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11449795
Vedere i documenti
MP Biomedicals™
03AFC03325
25mg
452.00€
25mg
Spedizione stimata: 03-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Gly-Phe-AFC is a fluorogenic, cell-permeant peptide substrate, used in Cytotoxicity testing.
  • In vitro cytotoxicity testing has become an integral aspect of drug discovery because it is a convenient, costeffective, and predictive means of characterizing the toxic potential of new chemical entities.
  • It is also used as substrate for measuring Dipeptidyl peptidase1 (DPP1) activity.
Specifica
Specifica
White
Cell Migration Analysis; Cell Signaling Analysis
Proteins, Enzymes & Peptides
Powder
433.38 ; 574 (Including TFA salt)
Keep cool and dry