Learn More
Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXR-1 HPLC Columns
Get ultra-high resolution and selectivity for both labeled and native glycans using this HPLC/UHPLC column. It's compatible with MS and fluorescence detection.
208.08€ - 1439.15€
Specifica
pH 2 to 8
Dimensione del poro 175 Å
Temperatura 60°C
Fase stazionaria Proprietary
Product Line GlycanPac
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Prezzo Quantità e disponibilità  
15202735
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
088136
150 mm 2.1 mm 1.9 μm
1371.86€
Pezzo
Spedizione stimata: 11-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15292725
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
088135
250 mm 2.1 mm 1.9 μm
1439.15€
Pezzo
Spedizione stimata: 04-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15282725
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
088251
150 mm 2.1 mm 3 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15262725
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
088252
150 mm 3 mm 3 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15272725
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
088255
150 mm 4.6 mm 3 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15212735
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
088260
10 mm 4.6 mm 3 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15222735
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
088259
10 mm 3 mm 3 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15232735
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
088258
10 mm 2.1 mm 3 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Get industry-leading, ultra-high resolution of labeled and native glycans for structural characterization and quantification using the Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXR-1 LC Columns. This high-performance, silica-based chromatography column achieves mixed-mode separation using a combination of charge, isomer structure, and size. Now there's a column with unique selectivity to analyze biologically important glycans. The GlycanPac AXR-1 column is available in multiple HPLC and UHPLC formats and is compatible with fluorescence or mass spectrometry (MS) detection.
Exceptional Glycan Selectivity with Industry-Leading Resolution
Ultra-high resolution and selectivity of glycans are attributed to the GlycanPac AXR-1 column's innovative mixed-mode surface chemistry, which combines:
  • WAX functionality for retention of negatively charged glycans, with separation in order of increasing charge
  • Reversed-phase functionality for same-charge glycans, with separation according to isomerism and size
Reliable Column Performance
This high-purity spherical silica column is designed and tested for HPLC and UHPLC methods using either fluorescence or MS detection applications. The GlycanPac AXR-1 column uses volatile aqueous buffers (e.g., ammonium acetate or ammonium formate) and acetonitrile, presenting the eluting glycans ready for introduction into MS instruments.
Available in Multiple Formats
  • Use 1.9 μm columns for UHPLC applications and 3 μm columns for HPLC applications
  • Select from a variety of dimensions to support the resolution, throughput, or instrumental requirements required for your application
  • Protect the analytical column with GycanPac AXR-1 Guard columns
Specifica
Specifica
2 to 8
60°C
GlycanPac
Reversed Phase and Ion Exchange
175 Å
Proprietary
Mixed Mode