Learn More
Glycerol, ≥99.0% (GC), Reagent Grade, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
1 gal.
5 L
20 L
Imballaggio:
Aluminum bottle
Bottiglia in vetro
Poly bottle
Poly pail
Dimensione della confezione:
1L
20L
500mL
5L
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Glycerol |
| Punto di fusione | 18°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 1.25g/mL |
| pH | Neutral |
| Punti di ebollizione | 290°C (1013 hPa) |
| Punto d'infiammabilità | 160°C (320°F) |
| Punto di combustione | 698°F |
| Odore | Odorless |
| Imballaggio | Poly pail |
| Vedi altri risultati |