Learn More
Glycerol, ≥99.5%, Molecular biology reagent grade, MP Biomedicals™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Glycerol |
Densità | 1.2613g/cm3 |
Intervallo percentuale saggio | ≥99.5% |
Quantità | 1 L |
Peso formulazione | 92.09 |
Grado | Molecular Biology Reagent |
Forma fisica | Liquid |