Learn More
Glycerol, for analysis, 86-88% wt% aqueous solution, Thermo Scientific Chemicals
83.60 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Flacone in vetro
Glass bottle
Plastic drum
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Materiale o nome chimico | Glycerol |
Nota nome | 86 to 88% wt% Aqueous Solution |
Punto di fusione | 18.0°C |
Colore | Incolore |
Densità | 1.2270g/mL |
Punti di ebollizione | 290.0°C |
Punto d'infiammabilità | 160°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Imballaggio | Flacone in vetro |
Formula lineare | HOCH2CH(OH)CH2OH |
Afficher plus |