Learn More
Glycerol Gel-Loading Dye, 5X (Contains 30% Glycerol/Molecular Biol.), Fisher BioReagents
54.85€ - 74.00€
Specifica
Materiale o nome chimico Glycerol Gel-Loading Dye, 5X
Nota nome Contains 30% Glycerol
CAS 56-81-5, 7732-18-5
Absorbance 0.25 to 0.40 AU, 0.25 to 0.45 AU at 252nm, 0.30 to 0.45 AU
Colore Colorless
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10205263
Vedere i documenti
Fisher BioReagents
BP645-1
1 mL Poly Tube Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10400084
Vedere i documenti
Fisher BioReagents
BP645-5
5 mL Poly Bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This dye is added to DNA and RNA samples prior to electrophoresis on agarose gels.
Specifica
Specifica
Glycerol Gel-Loading Dye, 5X
56-81-5, 7732-18-5
Colorless
Glycerol (30%), Proprietary Components (<6%), and Water
Contains 30% Glycerol
0.25 to 0.40 AU, 0.25 to 0.45 AU at 252nm, 0.30 to 0.45 AU
Molecular Biology
Liquid
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : RT