Learn More
Glycerol, puriss. p.a., ACS reagent, Honeywell
Codice prodotto. p-7073683
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
Codice prodotto. 15685690
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 49770250ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 56-81-5
Formula molecolare C3H8O3
Molecular Weight (g/mol) 92.09
Numero MDL MFCD00004722
InChI Key PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC Name propan-1,2,3-triolo
SMILES OCC(O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Glycerol
Densità 1.25g/mL
Punto d'infiammabilità 160°C (320°F)
Punto di combustione 698°F
Formula lineare HOCH2CH(OH)CH2OH
Quantità 250 mL
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 635685
Densità vapore 3.1 (vs air)
Peso formulazione 92.09g/mol
Pressione del vapore 1 mmHg (20°C)
Percent Purity ≥99.5% (GC)
Grado ACS/puriss. p.a.