Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycine, Electrophoresis Grade, 99+% Codice prodotto.: 15406349
Thermo Scientific Chemicals Glycine, Electrophoresis Grade, 99+%
Codice prodotto. 15406349
1 kg
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Codice prodotto. 15406349
Marca: Thermo Scientific Chemicals J64365.A1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
Glycine is used as a component of Tris-glycine and Tris-glycine-SDS running buffers for polyacrylamide gel electrophoresis. Glycine is also a component of Towbin?s transfer buffer for Western blots. Inhibitory neurotransmitter in spinal cord, allosteric regulator of NMDA receptors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Glycine is used as a component of Tris-glycine and Tris-glycine-SDS running buffers for polyacrylamide gel electrophoresis. Glycine is also a component of Towbin′s transfer buffer for Western blots. Inhibitory neurotransmitter in spinal cord, allosteric regulator of NMDA receptors.
Solubility
Freely soluble in water
Notes
Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-40-6
Formula molecolare C2H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 75.07
Numero MDL MFCD00008131
InChI Key DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC Name Acido 2-amminoacetico
SMILES NCC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Glycine
Punto di fusione ∽245°C (decomposition)
pH 5.97
Colore White
Formula lineare H2NCH2CO2H
Beilstein 635782
Indice di Merck 14,4491
Informazioni di solubilità Freely soluble in water
Densità 1.595
Quantità 1 kg
Odore Odorless
Peso formulazione 75.07
Percent Purity ≥99.5%
Grado Elettroforesi
Forma fisica Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZ26K035 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/01/2025 Catalog NumberJ64365.A1,J64365.30
Numero di lottoY14K040 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/11/2024 Catalog NumberJ64365.A1,J64365.30
Numero di lottoN22J005 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/09/2023 Catalog NumberJ64365.A1,J64365.30
Numero di lottoZ05I001 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/01/2023 Catalog NumberJ64365.A1,J64365.30
Numero di lottoY21I008 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/12/2022 Catalog NumberJ64365.A1,J64365.30
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Glycine, Electrophoresis Grade, 99+% >