Learn More
Glicina (cristalli bianchi o polvere cristallina), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. p-26147
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Poly Bottle
Poly Pail
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
Codice prodotto. 10467963
Marca: Fisher BioReagents BP381500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Glycine (White Crystals or Crystalline Powder)
La glicina viene utilizzata nella preparazione dei tamponi per elettroforesi di Tris–Glicina e dei terreni di coltura.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-40-6
Formula molecolare C2H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 75.07
Numero MDL MFCD00008131
InChI Key DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC Name Acido 2-amminoacetico
SMILES NCC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Glycine
Punto di fusione 182°C
Absorbance 0.1 AU max. at 280nm
Ammonio 0.02% max.
Arsenico (As) 1ppm max.
pH 5.9 to 6.4
Colore Bianco
Cloruro 0.003% max.
Metalli pesanti (come Pb) 10ppm max.
Residuo della combustione 0.10% max.
Identificazione Pass Test
Ferro (Fe) 7ppm max.
Intervallo percentuale saggio 98.5 to 101.0 %
Perdita all'essiccatura 0.20% max.
Altri aminoacidi Pass Test
Imballaggio Flacone in polietilene
Indice di Merck 15, 4526
Densità 1.595g/cm³
Quantità 500 g
Peso formulazione 75.07
Percent Purity 98.5 to 101.0%
Forma fisica Polvere/solido