Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glyoxal, pure, 40 wt.% solution in water
Marca: Thermo Scientific Chemicals 156220250
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7732-18-5 Peso : 31.62500kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Glyoxal | |
107-22-2,7732-18-5 | |
Colorless to Yellow | |
104.0°C | |
Metal Drum | |
HCOCHO | |
25 L | |
01,413 | |
15, 4544 | |
Solubility in water: miscible. | |
C(=O)C=O | |
58.04 | |
8 mPa.s (20°C) | |
58.04 | |
Pure |
40 wt.% Solution in Water | |
-14.0°C | |
1.2650g/mL | |
>104°C | |
C2H2O2 | |
MFCD00006957 | |
01, 759 | |
1.265 | |
glyoxal, ethanedial, oxalaldehyde, 1,2-ethanedione, glyoxylaldehyde, biformal, biformyl, diformal, diformyl, aerotex glyoxal 40 | |
LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N | |
oxaldehyde | |
7860 | |
CHEBI:34779 | |
39 to 41% (Titrimetry other) | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
- Glyoxal, 40 wt% solution in water
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
RUO – Research Use Only