Learn More
Epredia™ Glypican-3 (Clone 1G12), Mouse Monoclonal Antibody
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Glypican-3 (Clone 1G12), Mouse Monoclonal Antibody.
371.28€ - 795.00€
Specifica
Clone 1G12
Applicazioni Immunohistochemistry
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
Specie ospite Mouse
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15230655
Vedere i documenti
Epredia™
MS-1939-P0
0.1 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15240655
Vedere i documenti
Epredia™
MS-1939-R7
7 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15250655
Vedere i documenti
Epredia™
MS-1939-RQ
12.0 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Glypican-3 (GPC3), is a member of the glypican family of heparan sulfate proteoglycans.  GPC3 has an important role in cell growth and differentiation. GPC3 expression has been observed in embryonic tissue including fetal liver while benign and healthy liver specimens are negative. Literature suggests that GPC3 is overexperssed in hepatocellular carcinoma (HCC) while it appears to be down-regulated in several other malignancies such as mesothelioma, ovarian carcinoma, breast carcinoma and intrahepatic Cholangiocarcinomas.  Studies also suggest a potential link between GPC3 expression and poor prognosis in HCC3.  In addition, Avidel-Ronen et al suggests that Glypican-3 is a potential marker for early detection of squamous cell carcinoma of the lung2.  
Host Species: Mouse
Clone: 1G12
Isotype: IgG1
Species Reactivity
: Human. Others not tested
Epitope: Not determined
Immunogen: The last 70 amino acids of the core protein
Molecular Weight: ∼60kDa
Positive Control: Hepatocellular carcinoma or placenta
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for: Immunohistochemistry
Specifica
Specifica
1G12
Monoclonal
Mouse
Human
IgG1
This product contains sodium azide and is stable for 24 months from the date of manufacture when stored at 2-8°C. Do not use after expiration date indicated on label of the product. If reagent is not storedas recommended, performance must be validated by the user
∼60kDa
Immunohistochemistry
Unconjugated
IVD
The last 70 amino acids of the core protein
Primary
Cytoplasmic
Hepatocellular carcinoma or placenta