Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts GN-ID B Kit
Microgen Bioproducts GN-ID B - For use as an additional 12 test system for the identification of Miscellaneous Gram negative and oxidase positive bacteria.
Marca:  Novacyt - Microgen Bioproducts MID-65
Codice prodotto. 17313221
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The Microgen Bioproducts GN-ID B kit extends the format to a 24 substrate ID system for Enterobacteriaceae and Oxidase positive, Nonfastidious, Gram-Negative bacilli.
Specifica
Specifica
ISO13485 ISO9001
Yes
Gelatin, Malonate, Inositol, Sorbitol, Rhamnose, Sucrose, Lactose, Arabinose, Adonitol, Raffinose, Salicin, Arginine, TDA, Nitrate
Bacterial Isolate
Test Strip
24 Test strips
Monera
24 Test strips
>99%
18 to 24 hours incubation for Enterobacteriaceae, and after 48 hours for oxidase positive isolates
2°C to 8°C
Non-waived
24 Test strips
>99%
Test Strip Contained in Other Kits
12 per test strip
Carton with pouches and strip holding tray
All currently recognised Enterobacteriaceae and an extensive range of oxidase-positive Gramnegative Bacilli
Bacteria