Learn More
MP Biomedicals™ Goat Serum
Suitable alternative to fetal bovine serum in a wide range of cell culture applications such as the isolation and identification of viruses produced in a variety of primary cell lines.
39.98€
Specifica
Colore | Reddish brown |
---|---|
Content And Storage | Store at -20°C |
Forma | Liquid |
Sterilization Method | 0.2 μm filtration |
Sorgente | Whole blood collected from healthy adult animals |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11475055
|
MP Biomedicals™
092939149 |
100 mL |
39.98€
100mL |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
This serum is produced from whole blood collected from healthy adult animals.
Specifica
Reddish brown | |
Liquid | |
Whole blood collected from healthy adult animals | |
7 to 8 |
Store at -20°C | |
0.2 μm filtration | |
Cell Culture |