Learn More
3M™ GoggleGear™ Occhiali a mascherina 6000
3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina serie 6000 sono dotati di ampio profilo con ventilazione indiretta per la circolazione dell'aria con un trattamento anti-appannamento e un rivestimento antigraffio Scotchgard™.
317.00€
Specifica
Lens Coating | Anti-fog |
---|---|
Lens Tint | None |
Product Type | Safety Goggles |
Monouso | Reusable |
Lens Material | Polycarbonate |
Codice del prodotto | Marca | Colore telaio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore telaio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17805676
|
3M™
7100216192 |
Red |
317.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 12-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Per occhiali a mascherina con ventilazione indiretta, trattamento anti-appannamento e rivestimento antigraffio 3M™ Scotchgard™, utilizzare 3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina serie 6000.
- I nostri occhiali a mascherina ad ampio profilo sono dotati di ventilazione indiretta per consentire la circolazione dell'aria e ridurre l'appannamento. La lente in policarbonato è dotata di trattamento anti-appannamento e rivestimento antigraffio 3M™ Scotchgard™ per una protezione anti-appannamento superiore e una maggiore durata che resiste all'appannamento più a lungo rispetto ai tradizionali trattamenti anti-appannamento, anche dopo un massimo di 25 lavaggi con acqua. Sono disponibili con vari colori della montatura e differenti tipologie di lenti.
- Basato su test interni 3M conformi allo standard EN168 rispetto ai tradizionali trattamenti anti-appannamento.
Specifica
Anti-fog | |
Safety Goggles | |
Polycarbonate | |
UV400 |
None | |
Reusable | |
Polypropylene | |
Large Profile |