Learn More
Gold(I) iodide, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11397188
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Gold(I) iodide is employed in the synthesis of chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10294-31-2
Formula molecolare AuI
Molecular Weight (g/mol) 323.87
Numero MDL MFCD00014175
InChI Key ATGIETUGWDAYPU-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo gold monoiodide, gold i iodide, gold iodide, acmc-1bqvl, gold i iodide trace metals basis
PubChem CID 82526
IUPAC Name iodogold
SMILES [I-].[Au+]
Specifica
Materiale o nome chimico Gold(I) iodide
Punto di fusione 120°C (decomposition)
Forma fisica Crystalline
Quantità 5 g
Numero UN UN3260
Informazioni di solubilità Insoluble in water; Soluble in alkali iodide, cyanide solutions; Decomposes in warm acids
Peso formulazione 323.87
Percent Purity 99%
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 8.25 g/mL
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Gold iodide