Learn More
Gold(III) chloride trihydrate, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15657880 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
5g
Codice prodotto. 15657880
Marca: Honeywell-Fluka G40221G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent,≥49.0% Au basis
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16961-25-4
Formula molecolare AuCl4H
Molecular Weight (g/mol) 339.77
Numero MDL MFCD00149904
InChI Key VDLSFRRYNGEBEJ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name trichlorogold hydrochloride
SMILES Cl.Cl[Au](Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Gold(III) chloride trihydrate
Quantità 1 g
Formula lineare HAuCl4 · 3H2O
Numero UN UN3260
Peso formulazione 393.83g/mol
Percent Purity ≥49% (Au basis)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Gold(III) chloride trihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.