Learn More
Gold wire, 0.5mm (0.02in) dia, Premion™, 99.9985% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11361538
Gold wire, 0.5mm (0.02in) dia, Premion™, 99.9985% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11361538
25 cm
Click to view available options
Quantità:
5 cm
25 cm
100 cm
250 cm
Codice prodotto. 11361538
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010966.BU
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Form: approx. 3.92g/m
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-57-5
Formula molecolare Au
Molecular Weight (g/mol) 196.97
Numero MDL MFCD00003436
InChI Key PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC Name gold
SMILES [Au]
Specifica
Materiale o nome chimico Gold
Colore Golden
Aspetto Gold colored wire
Intervallo percentuale saggio 99.9985% (Metals basis)
Quantità 25 cm
Odore Odorless
Forma Wire
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoP03L008 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/03/2025 Catalog Number010966.BY,010966.BU,010966.BQ,010966.CB
Numero di lottoT17J011 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/07/2023 Catalog Number010966.BY,010966.BU,010966.BQ,010966.CB
Numero di lottoT17J010 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/07/2023 Catalog Number010966.BY,010966.BU,010966.BQ,010966.CB
Numero di lottoX03I001 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/10/2022 Catalog Number010966.BY,010966.BU,010966.BQ,010966.CB
Numero di lottoZ15H031 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number010966.BY,010966.BU,010966.BQ,010966.CB
Titolo del prodotto
Gold wire, 0.5mm (0.02in) dia, Premion™, 99.9985% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >