Learn More
Gosselin™ 100x15mm Petri Dish with three vents, Optimized for automation
Click to view available options
Sterilità:
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 825
Descrizione
Gosselin 100 x 15 mm Petri dishes have been designed in collaboration with Petri dish filling equipment manufacturers . These Petri dishes are ideal for microbiological examination either by surface plating or plate pouring techniques.
- Crystal polystyrene
- Three vents
- Optimal flatness
- Manufactured in class 100
- SAL 10-6
- Easy-opening sleeves
Specifica
Specifica
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Round |
| Sterilità | Sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ottimizzato per l'automazione |
| Sfiato | 3 |
| Altezza (sistema metrico) | 14.2 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 90 mm |