Learn More
Gosselin™ Provette a fondo tondo da 3.5 ml Gosselin™
Providing high resistance to centrifugation up to 3000g with a suitable adaptor in a balanced rotor. Gosselin™ Round-Base 3.5mL Test Tubes are available in either polystyrene or polypropylene.
Marca: Gosselin™ TL75-08
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- For laboratory use
- All tubes are CE + IVD marked
- Available with or without closure
- Compatible with automation systems
- Available in sterile or non-sterile (sterility provided by electron beam treatment at 10kGy)
Specifica
CE, IVD, ISO 11137 | |
LDPE | |
3.5 mL | |
Sì | |
625 sacchetti | |
No | |
11.8 mm | |
Provetta a fondo arrotondato |
Red | |
Natural | |
Polypropylene | |
Per settore clinico, industria lattiero-casearia, ambiente, industrie, microbiologia | |
Cartone da 2500 | |
Sterile | |
Sì; Tappo con alette |