Learn More
Provette a fondo tondo da 5 ml Gosselin™
In polistirene o polipropilene. Provette a fondo sferico Gosselin™ da 5ml di forma rotonda.
Marca: Gosselin TK75-036
Descrizione
- Natural polystyrene or polypropylene tube
- Nominal capacity of 5ml
- Assembled
Specifica
EC N°1935/2004, ISO 11137 | |
5 mL | |
Polystyrene | |
500BG | |
Non-sterile | |
Not Included |
Natural | |
74.5 mm | |
Clinical, Dairy, Environment, Industries, Microbiology | |
4000 Carton | |
12.8 mm | |
Test Tube |
Titolo del prodotto
Provette a fondo tondo da 5 ml Gosselin™ > Nonsterile; Polystyrene; Without closure