Learn More
Corning™ Sacchetti per autoclave stampati con logo di rischio biologico
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 l
9 l
14 L
21 L
33 l
Larghezza (sistema metrico):
255 mm
300 mm
400 mm
600 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Polypropylene (PP) resistant bags
- °
- Trasparente
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 9 l |
| Materiale | PP (polipropilene) |
| Spessore (sistema metrico) | 40 μm |
| N. per custodia | 500/conf. |
| N. per confezione | 1/conf. |
| Larghezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 500 mm |