Learn More
Corning™ Sacchetti per autoclave stampati con logo di rischio biologico
Codice prodotto. 15557885
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 l
9 l
14 L
21 L
33 l
Larghezza (sistema metrico):
255 mm
300 mm
400 mm
600 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 15557885
Marca: Corning™ SA2110
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per lo smaltimento di rifiuti contaminati in autoclave. I sacchetti per autoclave Gosselin™, stampati con il logo di rischio biologico, sono in grado di resistere a temperature massime di autoclavaggio di 134 °C/273.2 °F.
  • Polypropylene (PP) resistant bags
  • °
  • Trasparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 21 L
Materiale Polypropylene
Spessore (sistema metrico) 40 μm
N. per custodia 500/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Larghezza (sistema metrico) 400 mm
Altezza (sistema metrico) 780 mm