Learn More
Corning™ Sacchetti per autoclave stampati con logo di rischio biologico
Per lo smaltimento di rifiuti contaminati in autoclave. I sacchetti per autoclave Gosselin™, stampati con il logo di rischio biologico, sono in grado di resistere a temperature massime di autoclavaggio di 134 °C/273.2 °F.
23.54€ - 83.05€
Specifica
Materiale | PP (polipropilene) |
---|---|
Spessore (sistema metrico) | 40 μm |
N. per custodia | 500/Cs. |
N. per confezione | 1/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15527885
|
Corning™
SA03-10 |
3 l | 255 mm |
30.75€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
15537885
|
Corning™
SA09-10 |
9 l | 300 mm |
23.54€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
15547885
|
Corning™
SA14-10 |
14 L | 400 mm |
41.66€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
15557885
|
Corning™
SA21-10 |
21 L | 400 mm |
83.05€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15567885
|
Corning™
SA33-10 |
33 l | 600 mm |
59.78€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
Descrizione
- I sacchetti sono in polipropilene trasparente dello spessore di 40 μm
- Ampia gamma di volumi disponibili, da 3 l a 33 l
Specifica
PP (polipropilene) | |
40 μm | |
500/Cs. | |
1/Pk. |