Learn More
Gosselin™ Provette monouso in polipropilene Gosselin™
Providing high resistance to centrifugation up to 3000g with a suitable adaptor in a balanced rotor. Gosselin™ Round-Base 10mL Test Tubes are manufactured from polystyrene plastic.
259.21€ - 268.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE, IVD, ISO 11137 |
---|---|
Materiale chiusura | LDPE |
Colore | Natural |
Capacità (sistema metrico) | 10 ml |
Materiale | Polypropylene |
Codice del prodotto | Marca | Colore chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11723284
|
Gosselin™
TP10-01 |
Red |
259.21€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11713284
|
Gosselin™
TP10-03 |
White |
268.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Skirt base
- For laboratory use
- Compatible with automation systems
- All tubes are CE + IVD marked
- Available sterile or aseptic
- Available with red or white closure
Specifica
CE, IVD, ISO 11137 | |
Natural | |
Polypropylene | |
Base con bordo | |
Cartone da 1000 | |
15.8 mm | |
Provetta a fondo piatto |
LDPE | |
10 ml | |
Per settore clinico, industria lattiero-casearia, ambiente, industrie, microbiologia | |
250 sacchetti | |
No | |
Sì; Tappo a vite |