Learn More
Gosselin™ Provette a fondo piatto in polipropilene Gosselin™
Excellent for use in clinical, dairy, environmental, industrial and microbiology settings. Gosselin™ Flat Base Polypropylene Test Tubes are manufactured from clear, natural polypropylene.
152.76€ - 385.74€
Specifica
Colore | Natural |
---|---|
Capacità (sistema metrico) | 7 ml |
Lunghezza (sistema metrico) | 54 mm |
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con | Settore clinico, industria lattiero-casearia, ambiente, industrie, microbiologia |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Descrizione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Descrizione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12990371
|
Gosselin™
TP5-14 |
Sterile | With white screw cap | Cartone da 1600 |
385.74€
pezzi 1600 |
Spedizione stimata: 13-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13483916
|
Gosselin™
TP5-16 |
Sterile | With red screw cap | 1600 Carton |
385.74€
pezzi 1600 |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12327577
|
Gosselin™
TP5-03 |
Non-sterile | Without Cap | 2000 Carton |
152.76€
pezzi 2000 |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12910381
|
Gosselin™
TP5-15 |
Non-sterile | With white screw cap | Cartone da 1600 |
363.58€
pezzi 1600 |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Centrifuge tubes
- Sterility assurance level based on ISO 11137 : Nil
- Food contact: raw material is compliant with regulation EC N°1935/2004
Specifica
Natural | |
54 mm | |
Settore clinico, industria lattiero-casearia, ambiente, industrie, microbiologia |
7 ml | |
Polypropylene | |
16.6 mm |