Learn More
Gosselin™ Bottiglie tonde in HDPE naturale da 150 ml Gosselin™
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Double Screw Cap
Screw Cap with Wad
Single Screw Cap
Tappo a vite doppio
Tappo a vite singolo
Materiale chiusura:
HDPE
LDPE
Polietilene
Tresylene
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Descrizione
- Large neck, wide mouth
- Break resistant
- Sterile or aseptic by irradiation
- Detachable sterilization certificate on each carton
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 150 mL |
Colore | Natural |
Materiale | HDPE |
Lunghezza (sistema metrico) | 51mm |
Quantità | 250/PK |
Sterilità | Sterile |
Larghezza (sistema metrico) | 51mm |
Colore chiusura | Red |
Certificazione/Conformità | CE, EC N°1935/2004, ISO 11137 |
Closure Included | Yes |