Learn More
Gosselin™ Bottiglie quadrate in HDPE naturale da 150 ml Gosselin™
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Non-sterile
Sterile
Sì
Descrizione
- Large mouth
- Break resistant
- Sterile or aseptic by irradiation
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 150 ml |
Colore | Naturale |
Descrizione | Quadrato |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 37 mm |
Materiale | HDPE |
Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |
Sterilità | Sì |
Larghezza (sistema metrico) | 50 mm |
Colore chiusura | Rosso |
Certificazione/Conformità | EC N°1935/2004 |