Learn More
Gosselin™ Bottiglie tonde in HDPE naturale da 250 ml Gosselin™
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Screw Cap
Single Screw Cap
Tappo a vite con batuffolo
Tappo a vite doppio
Tappo a vite singolo
Materiale chiusura:
HDPE
LDPE
Polietilene
Tresylene
Colore chiusura:
Blue
Rosso
Certificazione/Conformità:
°
CE, CE N°1935/2004
CE, CE N°1935/2004, ISO 11137
CE, EC N°1935/2004, ISO 11137
EC N°1935/2004
Descrizione
- Single use, HDPE, round and square bottles from 50mL to 2,500mL
- Available with a choice of three different caps: Single closure, red, deep thread screw cap Double closure: polyethylene seal and red screw cap Leak proof screw cap, red, with a tresylene seal (100mL to 1,000mL sizes only)
- Bottles are screw cap assembled and set in cases
- Available aseptic or sterile by irradiation with peel away sterilitiy certificate
- 2,500mL bottles have white caps
- For research use only, unless otherwise indicated
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
Colore | naturale |
Materiale | HDPE |
Lunghezza (sistema metrico) | 60mm |
Quantità | 145/PK |
Sterilità | Sterili |
Larghezza (sistema metrico) | 60mm |
Colore chiusura | Rosso |
Certificazione/Conformità | ° |
Closure Included | Sì |