Learn More
Gosselin™ Square HDPE Graduated 250 mL Bottles
Codice prodotto. 11763054
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Double Screw Cap
Single Screw Cap
Tamper-evident Screw Cap
Tappo a vite con batuffolo
Tappo a vite doppio
Tappo a vite singolo
Materiale chiusura:
HDPE
LDPE
Certificazione/Conformità:
CE N°1935/2004
EC N°1935/2004
Colore chiusura:
Bianco
Blu
Rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 130
pezzi 210
Codice prodotto. 11763054
Marca: Gosselin™ LC25001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Provides excellent storage for liquids and solids in the laboratory. Gosselin™ Square HDPE Graduated 250mL Bottles come with either a single closure, double closure, or leak-proof screw cap.
  • Infrangibile
  • Molded graduations
  • Large mouth, wide neck
  • Translucent HDPE plastic
  • Aseptic or sterile by irradiation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Colore Traslucido
Descrizione Pozzetti quadrati
Diametro (sistema metrico) interno collo 37mm
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 57mm
Sterilità Non sterile
Larghezza (sistema metrico) 57mm
Colore chiusura Rosso
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004
Closure Included
Monouso
Graduated
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 109 mm
Rivestimento interno chiusura Polietilene
Materiale chiusura HDPE
Tipo di chiusura Double Screw Cap