Learn More
Gosselin™ Bottiglie quadrate graduate in HDPE naturale da 2 l Gosselin™
131.75 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23288" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23288" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Colore chiusura:
Blue
Red
Rosso
White
Certificazione/Conformità:
CE N°1935/2004
CE N°1935/2004, ISO 11137
CE, IVD, EC N°1935/2004
EC N°1935/2004
EC N°1935/2004, ISO 11137
Include:
58 mm Blue Cap, Assembled
58 mm Red Cap with Seal, Assembled
58 mm Red Cap with Wad, Assembled
58 mm Red Cap, Assembled
58 mm Red Tamper-evident Cap with Wad, Non-assembled
Double HDPE screw cap, seal and white label
Double blue HDPE screw cap and natural seal
Double red HDPE screw cap and natural seal
Double white HDPE screw cap and natural seal
Descrizione
- Break resistant
- Molded graduations
- Large mouth, wide neck
- Translucent HDPE plastic
- Available either sterile or aseptic
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 2 l |
Colore | Traslucido |
Descrizione | Quadrato |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 58 mm |
Include | 58 mm Red Cap with Seal, Assembled |
Materiale | HDPE |
Lunghezza (sistema metrico) | 109 mm |
Sterilità | Non-sterile |
Larghezza (sistema metrico) | 96 mm |
Colore chiusura | Rosso |