Learn More
Gosselin™ Bottiglie quadrate graduate in HDPE naturale da 500 ml Gosselin™
Click to view available options
Colore chiusura:
Bianco
Blu
Rosso
Certificazione/Conformità:
CE N°1935/2004
CE N°1935/2004, ISO 11137
CE, IVD, CE N°1935/2004
CE, IVD, CE N°1935/2004, ISO 11137
Descrizione
- Break resistant
- Molded graduations
- Large mouth, wide neck
- Translucent HDPE plastic
- Sterile or aseptic by irradiation
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
Colore | Traslucido |
Descrizione | Quadrato |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 58 mm |
Materiale | HDPE |
Lunghezza (sistema metrico) | 76mm |
Sterilità | Non-sterile |
Larghezza (sistema metrico) | 76 mm |
Colore chiusura | Rosso |
Certificazione/Conformità | CE, IVD, CE N°1935/2004 |