Learn More
Gosselin™ Bottiglie rettangolari graduate in HDPE naturale Gosselin™
183.03 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23288" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23288" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 ml
Colore chiusura:
Red
Rosso
White
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Imballaggio:
Assembled
Non-assembled
Descrizione
- Break resistant
- Reverse graduations
- Leak-proof closure system
- Available either aseptic or sterile
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
Colore | Traslucido |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 20 mm |
Include | Tappo a vite in LDPE rosso con guarnizione sagomata |
Materiale | HDPE |
Lunghezza (sistema metrico) | 72mm |
Imballaggio | Assembled |
Quantità | 170/cartone |
Sterilità | Sterile |
Larghezza (sistema metrico) | 52 mm |