Learn More
Gosselin™ Bottiglie rettangolari graduate in HDPE naturale Gosselin™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 ml
Colore chiusura:
Red
Rosso
White
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Imballaggio:
Assembled
Non-assembled
Descrizione
- Break resistant
- Reverse graduations
- Leak-proof closure system
- Available either aseptic or sterile
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
Colore | Translucent |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 20 mm |
Materiale | HDPE |
Imballaggio | Assembled |
Quantità | 312/Carton |
Sterilità | Sterile |
Larghezza (sistema metrico) | 45mm |
Colore chiusura | Red |
Graduazioni | Yes |