Learn More
Bottiglie tiosolfato di sodio rettangolari in HDPE Gosselin™
Click to view available options
Colore:
Naturale
Translucent
Forma:
Rectangular
Square
Larghezza (sistema metrico):
45mm
60 mm
Descrizione
- Pre-dosed with sodium thiosulfate which inhibits the action of chlorine, bromine and ozone dissolved in water
- Sterilized by irradiation with peel away sterilisation certificate on the outer carton
- 250mL to 500mL square HDPE or 500mL octagonal PETG - bulk packed
- Bottles are screw cap assembled (tamper evidence not engaged)
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
Colore | Naturale |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 20 mm |
Materiale | HDPE |
Lunghezza (sistema metrico) | 60 mm |
Sterilità | Sterile |
Larghezza (sistema metrico) | 60 mm |
Colore chiusura | Rosso |
Certificazione/Conformità | CE N°1935/2004, ISO 11137 |
Closure Included | Sì |