Learn More
Gosselin™ Bottiglie tiosolfato di sodio quadrate in HDPE Gosselin™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1 l
1000 ml
Tipo di chiusura:
22 mm Red Tamper-evident Cap with Shaped Seal
29 mm Red Tamper-evident Hinged Plug
Antimanomissione con batuffolo
Tappo a vite antimanomissione
Tappo incernierato antimanomissione
Include:
120 mg/L Sodium Thiosulfate
20 mg/L Sodium Thiosulfate
Tappo a cerniera in LDPE rosso con bordo interno e anello di sicurezza
Tappo a vite in polietilene rosso con guarnizione sagomata
Tappo a vite in polipropilene rosso con guarnizione sagomata
Imballaggio:
Bulk
Individually Wrapped
Descrizione
- Break resistant
- Bottles are screw cap assembled (tamper evidence not engaged)
- Sterilized by irradiation with peel-away sterilization certificate on the outer carton
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 1000 ml |
Colore | Incolore |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 28 mm |
Include | 120 mg/L Sodium Thiosulfate |
Materiale | HDPE |
Lunghezza (sistema metrico) | 82 mm |
Imballaggio | Bulk |
Sterilità | Sterile |
Larghezza (sistema metrico) | 82 mm |
Colore chiusura | Rosso |