Learn More
Gosselin™ Bottiglie quadrate con imboccatura ampia da 1 l in HDPE naturale Gosselin™
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Con batuffolo
Doppio
Double
Single
Singolo
Wad
Certificazione/Conformità:
CE N°1935/2004
CE N°1935/2004, ISO 11137
CE, IVD, CE N°1935/2004
CE, IVD, CE N°1935/2004, ISO 11137
EC N°1935/2004
Materiale chiusura:
HDPE
LDPE
Colore chiusura:
Blue
Rosso
White
Descrizione
- Break resistant
- Molded graduations
- Large mouth, wide neck
- Translucent HDPE plastic
- Available either sterile or aseptic
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 1 l |
Colore | Naturale |
Descrizione | Quadrato |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 58 mm |
Include | Red HDPE double closure screw cap |
Materiale | HDPE |
Lunghezza (sistema metrico) | 95 mm |
Sterilità | Non-sterile |
Larghezza (sistema metrico) | 76 mm |
Colore chiusura | Rosso |