Learn More
Corning™ Flaconi ottagonali in polietilene tereftalato Gosselin™
Click to view available options
Capacità:
16.9 once, 500 ml
16.9 oz., 500 mL
33.8 oz., 1000 mL
4.2 oz., 125 mL
8.45 once, 250 ml
8.45 oz., 250 mL
Colore chiusura:
Incolore
Natural
Imballaggio:
Bulk
Retractable Film Packed
Tray Filmed Packed
Descrizione
- Break-resistant polyethylene terephthalate (PET) with transparency equivalent to glass
- Molded graduations
- Tamper-evident High-density Polyethylene (HDPE) cap
- Film-packed with or without tray in folded outer bag
Specifica
Capacità | 16.9 once, 500 ml |
Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
Capacità (sistema imperiale) | 16.9 once |
Colore | Trasparente |
Diametro (sistema imperiale) | 1.2 pollici |
Materiale | PET |
Lunghezza (sistema metrico) | 74 mm |
Imballaggio | Bulk |
Sterilità | Sterile |
Larghezza (sistema metrico) | 74 mm |